Fortfahren mit
28-5980
Schwefelsäure -Lösung
0.05 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Concentration:
0.05 M, 1/10 N
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/10 N
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure -Lösung
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Gu et al.
Cell research, 25(5), 604-620 (2015-03-21)
Hepatitis E virus (HEV), a non-enveloped, positive-sense, single-stranded RNA virus, is a major cause of enteric hepatitis. Classified into the family Hepeviridae, HEV comprises four genotypes (genotypes 1-4), which belong to a single serotype. We describe a monoclonal antibody (mAb)
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
João Almeida et al.
Nature, 502(7471), 359-363 (2013-10-08)
Nucleation of aerosol particles from trace atmospheric vapours is thought to provide up to half of global cloud condensation nuclei. Aerosols can cause a net cooling of climate by scattering sunlight and by leading to smaller but more numerous cloud