Fortfahren mit
28-5700
Sulfaminsäure
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.09
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-218-8
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
solid
Grade:
JIS special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 213 g/L at 20 °C, water: 470 g/L at 80 °C
density
2.151 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaminsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Christopher S Adams et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10807-10810 (2012-06-20)
Nitrogen-containing stereotriads, compounds with three adjacent stereodefined carbons, are commonly found in biologically important molecules. However, the preparation of molecules bearing these motifs can be challenging. Herein, we describe a modular oxidation protocol which converts a substituted allene to a
Laszlo Tarko et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1404-1409 (2012-12-05)
The last version of the PRECLAV algorithm was used to investigate a series of sulfamate/sulfamide carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) inhibitors. PRECLAV allows identification of outliers for lead hopping, significant molecular fragments and similarity computation of a calibration set vs.
Cobalt-catalyzed direct arylation and benzylation by C-H/C-O cleavage with sulfamates, carbamates, and phosphates.
Weifeng Song et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(33), 8251-8254 (2012-07-14)