Fortfahren mit
28-4560
Natriumthiosulfat -Lösung
0.01 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
158.11 g/mol
availability
available only in Japan
concentration
0.01 M, 1/100 N
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
S Van Haute et al.
International journal of food microbiology, 208, 102-113 (2015-06-13)
A methodology to i) assess the feasibility of water disinfection in fresh-cut leafy greens wash water and ii) to compare the disinfectant efficiency of water disinfectants was defined and applied for a combination of peracetic acid (PAA) and lactic acid
Alan H Hall et al.
Annals of emergency medicine, 49(6), 806-813 (2006-11-14)
Cyanide poisoning must be seriously considered in victims of smoke inhalation from enclosed space fires; it is also a credible terrorism threat agent. The treatment of cyanide poisoning is empiric because laboratory confirmation can take hours or days. Empiric treatment
Bita Arabshahi et al.
The Journal of pediatrics, 160(3), 520-522 (2012-01-17)
We report the successful use of abatacept and sodium thiosulfate in a patient with severe recalcitrant juvenile dermatomyositis complicated by ulcerative skin disease and progressive calcinosis. This combination therapy resulted in significant reductions in muscle and skin inflammation, decreased corticosteroid