Fortfahren mit
28-4550
Natriumthiosulfat -Lösung
0.025 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
158.11 g/mol
availability
available only in Japan
concentration
0.025 M, 1/40 N
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)