Fortfahren mit
28-4540
Natriumthiosulfat -Lösung
0.1 M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.11
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
158.11 g/mol
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M, 1/10 N
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumthiosulfat -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Michael C Reade et al.
Emergency medicine Australasia : EMA, 24(3), 225-238 (2012-06-08)
Cyanide poisoning is uncommon, but generates interest because of the presumed utility of an antidote immediately available in those areas with a high risk of cyanide exposure. As part of its regular review of guidelines, the Australian Resuscitation Council conducted
S Van Haute et al.
International journal of food microbiology, 208, 102-113 (2015-06-13)
A methodology to i) assess the feasibility of water disinfection in fresh-cut leafy greens wash water and ii) to compare the disinfectant efficiency of water disinfectants was defined and applied for a combination of peracetic acid (PAA) and lactic acid
Alan H Hall et al.
Annals of emergency medicine, 49(6), 806-813 (2006-11-14)
Cyanide poisoning must be seriously considered in victims of smoke inhalation from enclosed space fires; it is also a credible terrorism threat agent. The treatment of cyanide poisoning is empiric because laboratory confirmation can take hours or days. Empiric treatment