Fortfahren mit
27-0210
Resorcinol
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,3-Benzenediol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.11
EC Number:
203-585-2
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
906905
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
178 °C/16 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 21.1 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
autoignition temp.
1126 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)