Fortfahren mit
24-6770
Pyrophosphorsäure
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonym(e):
Diphosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.98
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-574-0
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥90.0%
form
solid
availability
available only in Japan
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI key
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrophosphorsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew L Fowler et al.
Eukaryotic cell, 11(10), 1249-1256 (2012-08-21)
Acetate kinase (ACK) catalyzes the reversible synthesis of acetyl phosphate by transfer of the γ-phosphate of ATP to acetate. Here we report the first biochemical and kinetic characterization of a eukaryotic ACK, that from the protist Entamoeba histolytica. Our characterization
Florence Mauger et al.
Human mutation, 34(1), 266-273 (2012-11-08)
Here, we describe a high-throughput, single-tube, allele-specific ribonucleotide analog pyrophosphorolysis-activated polymerization (ribo-PAP) PCR multiplex genotyping and resequencing method. An RNA/DNA chimeric PCR product is generated using genomic DNA as starting template, a panel of allele-selective 5'-tagged primers, a reverse primer
Vijay Luxami et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(11), 3783-3786 (2013-01-26)
Highly selective detection of pyrophosphate in the presence of inorganic phosphates, halides, acetate, ATP, other nucleotides in neutral aqueous solutions is achieved by a fluorescent Zn-ensemble based system. The implementation of the first molecule based JK-latch sequential logic function is