Fortfahren mit
24-4740
Kalilauge
0.5 M in ethanol
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.5 M in ethanol, 1/2 N
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalilauge
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)