Fortfahren mit
24-4480
Kaliumdichromat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Potassium bichromate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2Cr2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.18
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-906-6
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Form:
crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
pH
3.5-5.0 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
398 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdichromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
Shafaqat Ali et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2234-2239 (2013-06-19)
A hydroponic experiment was carried out to examine the effect of hydrogen sulfide (H2 S) in alleviating chromium (Cr) stress in barley. A 2-factorial design with 6 replications was selected, including 3 levels of NaHS (0 μM, 100 μM, and
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement