Fortfahren mit
24-0900
Pentan
SAJ special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
35-36 °C (lit.)
Vapor pressure:
26.98 psi
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
2.48 (vs air)
vapor pressure
26.98 psi
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F
flash_point_c
-49 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-66-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)