Fortfahren mit
24-0630
Paraformaldehyd
CP
Synonym(e):
Polyoxymethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2O)nH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.03 (as monomer)
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
≥90% (HCHO)
Grade:
CP
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Vapor pressure:
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
<1.45 mmHg ( 25 °C)
assay
≥90% (HCHO)
form
solid
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
73 %
availability
available only in Japan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
mp
120-170 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraformaldehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 30525-89-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Hans Skvara et al.
The Journal of clinical investigation, 118(9), 3151-3159 (2008-08-09)
PKC isoforms tau, alpha, and beta play fundamental roles in the activation of T cells and other immune cell functions. Here we show that the PKC inhibitor AEB071 both abolishes the production of several cytokines by activated human T cells
Ilse M van den Berg et al.
American journal of human genetics, 84(6), 771-779 (2009-06-02)
X chromosome inactivation (XCI) is the mammalian mechanism that compensates for the difference in gene dosage between XX females and XY males. Genetic and epigenetic regulatory mechanisms induce transcriptional silencing of one X chromosome in female cells. In mouse embryos
Robyn Mary Brown et al.
PloS one, 5(12), e15889-e15889 (2011-01-07)
Relapse prevention represents the primary therapeutic challenge in the treatment of drug addiction. As with humans, drug-seeking behaviour can be precipitated in laboratory animals by exposure to a small dose of the drug (prime). The aim of this study was