Fortfahren mit
21-2050
Nitrobenzol
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
507540
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
210-211 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
40 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrobenzol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-95-3
CAS No.
98-95-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iwona Cybulska et al.
Bioresource technology, 118, 30-36 (2012-06-15)
Lignin extracted from prairie cordgrass, switchgrass, and corn stover (using ethyl acetate-ethanol-water organosolv pretreatment) was analyzed and characterized using several methods. These methods included analysis of purity (by determination of Klason lignin, carbohydrate, and ash contents), solubility (with several organic
Jingang Huang et al.
Water research, 46(14), 4361-4370 (2012-06-19)
Sulfate is frequently found in wastewaters that contain nitrobenzene. To reveal the effect of sulfate on the reductive transformation of nitrobenzene to aniline--with acetate or propionate as potential electron donors in anaerobic systems--an acetate series (R1-R5) and a propionate series
Yufan Zhang et al.
Analytica chimica acta, 752, 45-52 (2012-10-30)
Novel Pt nanoparticles (PN) ensemble on macroporous carbon (MPC) hybrid nanocomposites (PNMPC) were prepared through a rapidly and simple one-step microwave-assisted heating procedure. The obtained PNMPC was characterized by transmission electron microscopy (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), thermogravimetric analysis (TGA)