Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
EC Number:
207-136-1
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
611683
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
159-161 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
mode of action
DNA synthesis | interferes
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: imidazole
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metronidazol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?