Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
EC Number:
204-317-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
971516
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
847 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylsalicylat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?