Fortfahren mit
19-1120
Calciumcarbonat
CP
Synonym(e):
Calcium carbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
EC Number:
207-439-9
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Grade:
CP
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
form
powder
availability
available only in Japan
pH
8
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N E Odling et al.
Journal of contaminant hydrology, 147, 96-111 (2013-03-19)
A multi-borehole pumping and tracer test in fractured chalk is revisited and reinterpreted in the light of fractional flow. Pumping test data analyzed using a fractional flow model gives sub-spherical flow dimensions of 2.2-2.4 which are interpreted as due to
Johannes Ihli et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(30), 3134-3136 (2013-03-13)
A simple synthetic method is presented for the precipitation of high purity, dry amorphous calcium carbonate (ACC) based on freeze-drying saturated, counter ion free CaCO3 solutions, where the ACC produced shows an extended atmospheric stability. Translation of the methodology to
Guoqing Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 2046-2049 (2013-03-19)
The polymorphic phase transformation of thermally treated pearl powder was investigated by X-ray diffraction and thermoanalytical techniques. The phase transformation was based on quantification of the calcite content at various temperatures using Rietveld refinement analysis. The results show that the