Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade (dried)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade (dried)
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?