Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.73
EC Number:
200-874-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1697010
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
118-121 °C (lit.)
density
4.008 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
IC(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?