Fortfahren mit
15-0510
myo-Inositol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
i-Inosit, meso-Inosit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EC Number:
201-781-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1907329
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
6.2 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
222-227 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Biochem/physiol Actions
Bestandteil von Membranphospholipiden, Glycosyl­phosphatidyl­inositol-Ankern, welche Glykoproteine mit Zellmembranen verbinden und dem Second Messenger Inositoltriphosphat.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under myo-Inositol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)