Fortfahren mit
13-1750
Hydrochloric acid
0.02 M
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
0.02 M, 1/50 N
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäure -Lösung, 0.02 M
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.02 M, 1/50 N
bp
100 °C (lit.)
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)