Fortfahren mit
13-0830
Hexan
≥96.0%, suitable for residual phthalate analysis
Synonym(e):
n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
EC Number:
203-777-6
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥96.0%
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residual phthalate analysis
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matti Marklund et al.
Circulation, 132(7), 586-594 (2015-06-19)
High intake of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) may reduce the risk of cardiovascular disease (CVD) and mortality. Large, prospective studies including both sexes and circulating PUFAs as dietary biomarkers are needed. We investigated sex-specific associations of the major dietary PUFAs
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of