Fortfahren mit
13-0360
Heptan
JIS special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
142-82-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)