Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Diethylether, JIS 1000, suitable for residue analysis, ≥99.5%
agency
JIS 1000
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.5 psi
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
60-29-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?