Fortfahren mit
09-1550
Ethylenglycol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352137
Beilstein/REAXYS Number:
505945
MDL number:
eCl@ss:
39020501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
231.8 °F
flash_point_c
111 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)