Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12N2NaFeO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.05
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-802-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
assay
≥95.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
mp
80 °C
solubility
water: 72 g/L at 25 °C
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
InChI key
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Application
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors. Iron-EDTA enhances damage due to reactive oxygen species, such as depletion of reduced glutathione, formation of methemoglobin, and lipid peroxidation.
Legal Information
Komplexon is a trademark of CU Chemie Uetikon AG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure Eisen(III)-Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?