Fortfahren mit
09-1480
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung
Synonym(e):
EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Application
for the determination of water hardness 1mL=0.5mg CaO
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
G Lima-Oliveira et al.
British journal of biomedical science, 70(1), 6-9 (2013-04-27)
This study assesses the use of different dry K2 (dipotassium) EDTA vacuum tubes and whether or not they might represent a bias in haematological testing. Blood was collected in three dipotassium EDTA vacuum tubes from different manufacturers: Venosafe, Vacuette and
Sabrina Lusvarghi et al.
Nucleic acids research, 41(13), 6637-6649 (2013-05-04)
Interaction between the viral protein Rev and the RNA motifs known as Rev response elements (RREs) is required for transport of unspliced and partially spliced human immunodeficiency virus (HIV)-1 and HIV-2 RNAs from the nucleus to the cytoplasm during the