Fortfahren mit
09-1470
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz -Lösung
0.01 M
Synonym(e):
EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
available only in Japan
concentration
0.01 M
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)