Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ethanol, ≥99.5%, suitable for HPLC
grade
HPLC grade
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
availability
available only in Japan
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a bio-based ethanol and is aligned with the 5th principle of Green Chemistry "Safer Solvents and Auxiliaries" and 7th principle "Use of Renewable Feedstock".
Other Notes
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?