Fortfahren mit
09-0600
Ethanolamin
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08
EC Number:
205-483-3
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamin
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)