Fortfahren mit
07-5390
1,4-Dioxan
suitable for HPLC
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EC Number:
204-661-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
>99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Huijiao Wang et al.
Journal of hazardous materials, 294, 90-98 (2015-04-12)
Degradation of 1,4-dioxane by ozonation, electrolysis, and their combined electro-peroxone (E-peroxone) process was investigated. The E-peroxone process used a carbon-polytetrafluorethylene cathode to electrocatalytically convert O2 in the sparged ozone generator effluent (O2 and O3 gas mixture) to H2O2. The electro-generated
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it
Alkene trifluoromethylation coupled with C-C bond formation: construction of trifluoromethylated carbocycles and heterocycles.
Hiromichi Egami et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4000-4003 (2013-02-27)