Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191600
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F
flash_point_c
95 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced