Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
EC Number:
205-011-6
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911460
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1033 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylphthalat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?