Fortfahren mit
07-2960
Diethylenglycolbutylether
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol, BDG, Butyldiglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
EC Number:
203-961-6
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739225
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
231 °C (lit.)
Vapor pressure:
30 mmHg ( 130 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
vapor density
5.6 (vs air)
vapor pressure
30 mmHg ( 130 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
400 °F
expl. lim.
6.2 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenglycolbutylether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
112-34-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Ema et al.
Drug and chemical toxicology, 11(2), 97-111 (1988-06-01)
The teratogenicity of diethylene glycol mono-n-butyl ether (DEGMBE) was studied in Wistar rats. The pregnant rats were fed a diet containing DEGMBE from day 0 through day 20 of pregnancy. The dietary concentrations of DEGMBE were 0, 0.04, 0.2 and
Thomas Göen et al.
Toxicology letters, 134(1-3), 295-300 (2002-08-23)
The aim of the study was to investigate the suitability of butoxyethoxyacetic acid (BEAA) as a biomarker of exposure to water-based cleaning agents containing diethylene glycol mono butyl ether (DEGBE). The study was performed in two printing plants where water-based
Yeomin Yoon et al.
Journal of membrane science, 261(1-2), 76-86 (2005-09-02)
Rejection characteristics of organic and inorganic compounds were examined for six reverse osmosis (RO) membranes and two nanofiltration (NF) membranes that are commercially available. A batch stirred-cell was employed to determine the membrane flux and the solute rejection for solutions