Fortfahren mit
07-1885
1,4-Dichlorbenzol
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
EC Number:
203-400-5
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1680023
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
5.07 (vs air)
vapor pressure
1.03 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
sheet
availability
available only in Japan
bp
173 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dichlorbenzol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-46-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Banu Sizirici et al.
Waste management (New York, N.Y.), 30(1), 82-91 (2009-10-06)
The purpose of this study was to evaluate suitability of using the time series analysis for selected leachate quantity and quality parameters to forecast the duration of post closure period of a closed landfill. Selected leachate quality parameters (i.e., sodium
Osamu Takahashi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(1), 49-56 (2010-10-12)
Rats and mice (8 animals per species per group) were injected subcutaneously or intraperitoneally with paradichlorobenzene (PDCB) at doses of 0, 100, 200 and 400 mg/kg/day, 4-5 days a week, for 8 weeks (for rats) and either 2 or 6
Jean-Charles Boutonnet et al.
Environmental monitoring and assessment, 97(1-3), 103-117 (2004-09-21)
This risk assessment on 1,4-dichlorobenzene was carried out for the marine environment, following methodology given in the EU risk assessment Regulation (1488/94) and Guidance Document of the EU New and Existing Substances Regulation (TGD, 1996). Data from analytical monitoring programs