Fortfahren mit
05-7040
Cyclohexan
JIS special grade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
EC Number:
203-806-2
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
JIS special grade
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
availability
available only in Japan
color
colorless
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)