Fortfahren mit
05-5240
Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
Salpetersäure Cobalt(II)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Co(NO3)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.03
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥97.0%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
availability
available only in Japan
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10026-22-9
CAS No.
10026-22-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jianchang Yang et al.
Journal of experimental botany, 57(1), 149-160 (2005-12-07)
The purpose of this study was to test the hypothesis that the interaction between abscisic acid (ABA) and ethylene may be involved in mediating the post-anthesis development of spikelets in rice (Oryza sativa L.). Two rice genotypes were field-grown, and
Matthew W Kanan et al.
Science (New York, N.Y.), 321(5892), 1072-1075 (2008-08-02)
The utilization of solar energy on a large scale requires its storage. In natural photosynthesis, energy from sunlight is used to rearrange the bonds of water to oxygen and hydrogen equivalents. The realization of artificial systems that perform "water splitting"
T Shahwan et al.
Journal of colloid and interface science, 277(1), 23-28 (2004-07-28)
The sorption behavior of Ba(2+) and Co(2+) ions on a natural clay sample rich in kaolinite was studied using time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). Depth profiling at 10-A steps was performed up to a 70-A matrix depth of the