Fortfahren mit
05-0280
Cadmium, zertifizierte Metallstandardlösung für die Atomspektrometrie
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cd2+, 1000 ppm Cd2+
Synonym(e):
Cadmiumnitrat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8137359
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Cd2+, 1000 ppm Cd2+
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Bone
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10325-94-7
CAS No.
10325-94-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M S Monteiro et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(3), 811-818 (2008-10-28)
Laboratory and field studies have provided encouraging insights into the capacity of plants to act as biomonitors of environmental quality through the use of biomarkers. However, a better understanding of the overall process of Cd-induced senescence, describing the cascade of
Emi Dote et al.
Journal of occupational health, 49(1), 17-24 (2007-02-23)
Cadmium nitrate Cd(NO(3))(2) (CdN) is commonly used in Ni-Cd battery factories. The possibility of accidental exposure to CdN is great. CdN is very soluble in water compared to other Cd compounds. Therefore, acute toxicity would be expected to be quick
Akmal Muhammad et al.
Chemosphere, 60(4), 508-514 (2005-06-14)
A study was conducted to evaluate the effects of different concentrations of lead (Pb) and cadmium (Cd) applied as their nitrates on soil microbial biomass carbon (C(mic)) and nitrogen (N(mic)), and substrate utilization pattern of soil microbial communities. The C(mic)