Fortfahren mit
03-4720
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
EC Number:
204-881-4
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
878 °F
availability
available only in Japan
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gen-ichiro Arimura et al.
Plant physiology, 146(3), 965-973 (2008-01-01)
Continuous mechanical damage initiates the rhythmic emission of volatiles in lima bean (Phaseolus lunatus) leaves; the emission resembles that induced by herbivore damage. The effect of diurnal versus nocturnal damage on the initiation of plant defense responses was investigated using
Metabolism and pulmonary toxicity of butylated hydroxytoluene (BHT).
H Witschi et al.
Pharmacology & therapeutics, 42(1), 89-113 (1989-01-01)
Butylated hydroxytoluene (BHT): a review.
H Babich
Environmental research, 29(1), 1-29 (1982-10-01)