Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
JIS special grade
vapor density
2.55 (vs air)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-36-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?