Fortfahren mit
03-3770
Bromkresolgrün
JIS special grade
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14Br4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.01
EC Number:
200-972-8
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
372527
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
availability
available only in Japan
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromkresolgrün
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Philippe Meersseman et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(7), 2613-2620 (2015-05-06)
Nutrition can affect the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. We hypothesized that early administration of parenteral nutrition (PN) during critical illness reduces plasma ACTH and cortisol concentrations and thereby increases the use of corticosteroids. This is a preplanned substudy of a randomized controlled
Mehrorang Ghaedi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 62-68 (2011-11-23)
In the present research, cadmium hydroxide nanowire loaded on activated carbon (Cd(OH)(2)-NW-AC) was synthesized and characterized. This new adsorbent was applied for the removal of Bromocresol Green (BCG) molecules from aqueous solutions. The influence of effective variables such as solution
Margarida C Souza et al.
Talanta, 82(3), 1027-1032 (2010-08-04)
An automatic method for kinetics independent spectrometric analysis is proposed in this study. It uses a non-linear calibration model that explores concentration gradients generated by a flow-batch analyser (FBA) for the samples, dye, and the single standard solution. The procedure