Fortfahren mit
01-6810
L-Asparaginsäure
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-bernsteinsäure, (S)-2-Aminobutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
EC Number:
200-291-6
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Haupt-Neurotransmitter für schnelle synaptische Erregung.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparaginsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tamami Uejima et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 69(Pt 3), 345-351 (2013-03-23)
Rab small GTPases regulate vesicle transport in eukaryotes by interacting with various effectors. Guanine nucleotide-exchange factor (GEF) catalyzes the transition from inactive GDP-bound Rab to active GTP-bound Rab. The existence of several GDP-bound intermediates containing the Arabidopsis thaliana Rab5 homologue
Ann-Louise Johansson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8912-8917 (2013-05-16)
Proton transfer across biological membranes underpins central processes in biological systems, such as energy conservation and transport of ions and molecules. In the membrane proteins involved in these processes, proton transfer takes place through specific pathways connecting the two sides
Guus B Erkens et al.
Nature, 502(7469), 119-123 (2013-10-05)
Excitatory amino acid transporters (EAATs) are secondary transport proteins that mediate the uptake of glutamate and other amino acids. EAATs fulfil an important role in neuronal signal transmission by clearing the excitatory neurotransmitters from the synaptic cleft after depolarization of