Fortfahren mit
01-6730
L-Ascorbinsäure
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
EC Number:
200-066-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefanie B Murer et al.
The Journal of nutrition, 144(2), 193-201 (2013-12-20)
Oxidative stress and low-grade systemic inflammation may contribute to the pathogenesis of obesity-induced comorbidities, including nonalcoholic fatty liver disease. Increasing intake of dietary antioxidants might be beneficial, but there are few data in obese children. To examine the effect of
Ryan Mitchell et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(8), 2178-2187 (2014-04-18)
Here we characterize the molecular and biological requirements for OCT4 plasticity induction in human skin derived fibroblasts (hFibs) that allows direct conversion of cell fate without iPSC formation. Our results indicate that adult hFibs not only require OCT4 but also
Jennifer R Brum et al.
Science (New York, N.Y.), 348(6237), 1261498-1261498 (2015-05-23)
Viruses influence ecosystems by modulating microbial population size, diversity, metabolic outputs, and gene flow. Here, we use quantitative double-stranded DNA (dsDNA) viral-fraction metagenomes (viromes) and whole viral community morphological data sets from 43 Tara Oceans expedition samples to assess viral