Fortfahren mit
01-6635
Arsentrioxid
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Arsen(III)-oxid, Arsenigsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
As2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.84
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-481-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor pressure
0.000001 hPa ( 66 °C)
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsentrioxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cui Li et al.
Toxicology letters, 219(3), 223-230 (2013-04-02)
Arsenic trioxide (As2O3; ATO) is clinically effective in treating acute promyelocytic leukemia (APL); however, it frequently causes cardiotoxic effects. This study was designed to investigate whether ATO could induce apoptosis of cardiac fibroblasts (CFs) that play very important roles in
Masamitsu Yanada et al.
Blood, 121(16), 3095-3102 (2013-02-16)
The optimal treatments for relapsed acute promyelocytic leukemia (APL) remain equivocal. We conducted a phase 2 study to evaluate the efficacy and feasibility of a sequential treatment consisting of induction and consolidation with arsenic trioxide (ATO), peripheral blood stem cell
Yu-Chen Hu et al.
Biochemical pharmacology, 85(7), 1018-1026 (2013-01-23)
Arsenic trioxide (ATO) is widely used in tumor treatment, but excessive arsenic exposure can have adverse effects. We recently found that, in primary osteoblasts, ATO produces oxidative stress and causes DNA tailing, but does not induce apoptosis. We further examined