Fortfahren mit
01-6010
Kaliumantimonyltartrat Trihydrat
JIS special grade, ≥99.5%
Synonym(e):
Antimonkaliumtartrat, Brechweinstein (Kali)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4K2O12Sb2 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
667.87
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-293-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
4 (20 °C)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].O=C1O[Sb-]23OC1C4O[Sb-]5(OC(C(O2)C(=O)O3)C(=O)O5)OC4=O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumantimonyltartrat Trihydrat
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 22-2012. A 34-year-old man with intractable vomiting after ingestion of an unknown substance.
Wendy Macías Konstantopoulos et al.
The New England journal of medicine, 367(3), 259-268 (2012-07-20)
Xiang Ruan et al.
The Journal of biological chemistry, 281(15), 9925-9934 (2006-02-10)
The arsRDABC operon of Escherichia coli plasmid R773 encodes the ArsAB extrusion pump for the trivalent metalloids As(III) and Sb(III). ArsA, the catalytic subunit has two homologous halves, A1 and A2. Each half has a consensus signal transduction domain that
Aruna B Wijeratne et al.
Chirality, 23(1), 44-53 (2010-12-03)
The effect of solvent systems on previously-reported ESI-MS based proton-assisted enantioselective molecular recognition phenomena of tartar emetic, L-antimony(III)-tartrate, was evaluated. This was achieved by carrying out a series of competitive binding experiments using chiral selectors, bis(sodium) D- and -L-antimony(III)-tartrates with