Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
JIS special grade
vapor pressure
<0.000 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumphosphat, einbasig
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7722-76-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?