Fortfahren mit
01-4940
Ammoniumphosphat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Diammoniumhydrogenphosphat, di-Ammoniumhydrogenphosphat (sec.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-987-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumphosphat
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-28-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Catarina Barbosa et al.
International journal of food microbiology, 160(2), 87-93 (2012-11-28)
Sulphur-containing amino acids, cysteine and methionine, are generally found in very low concentrations in grape-juice. The objective of this study was to identify the effects of methionine on aroma compounds formation. Nitrogen source effects on growth, fermentative behaviour and aroma
Everest Akaraonye et al.
Biotechnology journal, 7(2), 293-303 (2011-12-08)
The main hindrance in the use of polyhydroxyalkanoates (PHAs) as a replacement for existing petroleum-based plastics is their high production cost. The carbon source accounts for 50% of the cost for PHA production. Thus, increasing the yield and productivity of
Xiaopeng Gao et al.
Journal of the science of food and agriculture, 90(5), 750-758 (2010-04-01)
A 3-year field trial was conducted to investigate the effect of agricultural management practices including tillage, preceding crop and phosphate fertilization on root colonization by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and grain cadmium (Cd) concentration of durum wheat (Triticum turgidum L.).