Fortfahren mit
01-2180
Alizarinrot S
SAJ special grade
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsäure Natriumsalz, Alizarinkarmin, Alizarinrot, wasserlöslich, Alizarinsulfonsäure Natriumsalz, Natriumalizarinsulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H7NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.26
EC Number:
204-981-8
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
4117090
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].Oc1c(O)c(cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alizarinrot S
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)