Fortfahren mit
01-1290
Acrylamid
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonym(e):
2-Propenamid, Acrylsäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105305
Beilstein/REAXYS Number:
605349
MDL number:
eCl@ss:
39031205
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F
flash_point_c
138 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)