Fortfahren mit
01-0645
Acetonitril
≥99.8% (GC), for chromatography
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, suitable for chromatography
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for chromatography
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F
flash_point_c
12.8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations