Fortfahren mit
01-0590
Acetonitril
≥99.5%, JIS special grade
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Acetonitril, JIS special grade, ≥99.5%
grade
JIS special grade
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitril
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)