Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
EC Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
eCl@ss:
39021201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for chromatography
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Len Verbeke et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2286-2298 (2013-11-22)
The farnesoid X receptor (FXR) is a nuclear bile acid receptor involved in bile acid homeostasis, hepatic and intestinal inflammation, liver fibrosis, and cardiovascular disease. We studied the effect of short-term treatment with obeticholic acid (INT-747), a potent selective FXR
Wanqiang Sheng et al.
Cell research, 24(12), 1387-1402 (2014-11-22)
T helper (TH)-cell subsets, such as TH1 and TH17, mediate inflammation in both peripheral tissues and central nervous system. Here we show that STAT5 is required for T helper-cell pathogenicity in autoimmune neuroinflammation but not in experimental colitis. Although STAT5